4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
381320050 381320250
ACRO381320050EA 64.3 EUR
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
Siedepunkt: 97…98 °C (24 mmHg)
Dichte: 0,854 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190217
CAS-Nummer: 2117-12-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %