1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolium Dimethyl Phosphate
H27788.18 H27788.06
H27788.18EA 175 EUR
H27788.18 H27788.06
1,3-Dimethylimidazoliumdimethylphosphat ≥98%
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Purity: 98% CAS No.: 654058-04-5 Molecular Formula: C7H15N2O4P Formula Weight: 222.18 MDL No.: MFCD08275369
Formel: C₇H₁₅N₂O₄P
Dichte: 1.277
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275369
CAS-Nummer: 654058-04-5