Blei-Zirkonium-Titan-Oxid (∼30 wt% Oxide) polimerische Anzeichen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39758.09 39758.18
39758.09EA 124 EUR
39758.09 39758.18
Blei-Zirkonium-Titan-Oxid (∼30 wt% Oxide) polimerische Anzeichen
Formel: PbZr(1-x)TixO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00212270
CAS-Nummer: 12626-81-2
EINECS: 235-727-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III