5'-Brom-2'-fluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06
H61282.14
H61282.06EA
93
EUR
H61282.06
H61282.14
5'-Brom-2'-fluoracetophenon ≥98%
5'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217.04 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226880 CAS-Nummer: 198477-89-3 |