tert-Butylacetylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Dimethylbutyryl chloride
107790500
107792500
107790100
ACRO107790500EA
82.3
EUR
ACRO107790500
ACRO107792500
ACRO107790100
tert-Butylacetylchlorid 99%
tert-Butylacetylchlorid
Formel:
C₆H₁₁ClO Siedepunkt: 127…129 °C (760 mmHg) Dichte: 0.96 g/cm³ Flammpunkt: 21 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000737 CAS-Nummer: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |
Titration RCOOH | ≤1 % |
pH | 3.8 to 7.6 (Ph. Eur.(c=1, about 55°C)) |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Sulfur dioxide (SO2) | ≤40 ppm |