2-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09 B24938.18
B24938.09EA 66.1 EUR
B24938.09 B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure
Purity: 98% CAS No.: 938-96-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD00128847
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128847
CAS-Nummer: 938-96-5
EINECS: 213-352-7