2,2-Diphenylglycin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
171720050
171720250
171721000
ACRO171720050EA
63.6
EUR
ACRO171720050
ACRO171720250
ACRO171721000
2,2-Diphenylglycin 98%
2,2-Diphenylglycin
Formel:
C₁₄H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 244…247 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008048 CAS-Nummer: 3060-50-2 EINECS: 221-299-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤400 ppm |