2-Amino-4,6-dichlorphenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
BTB04021.250 BTB04021.1
MAYBBTB04021.250EA 0 EUR
MAYBBTB04021.250 MAYBBTB04021.1
2-Amino-4,6-dichlorphenol
2-Amino-4,6-dichlorphenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00035766
CAS-Nummer: 527-62-8
EINECS: 208-421-3