4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53186.03 H53186.06
H53186.03EA 62.2 EUR
H53186.03 H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 96% CAS No.: 389621-81-2 Molecular Formula: C11H14BNO3 Formula Weight: 219.05 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD03411950
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411950
CAS-Nummer: 389621-81-2