1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
H50274.03
H50274.06
H50274.03EA
50.4
EUR
H50274.03
H50274.06
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure ≥99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 72934-37-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 152-155°
MDL No.: MFCD00001289
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Molekulargewicht: 196.64 g/mol Schmelzpunkt: 152…155 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001289 CAS-Nummer: 72934-37-3 EINECS: 277-105-5 |