Kupfer(II)wolframat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40217.18
40217.30
40217.18EA
116
EUR
40217.18
40217.30
Kupfer(II)wolframat ≥99,5% (Metall-Basis)
Kupfer(II)wolframat
Purity: 99.5%
CAS No.: 13587-35-4
Molecular Formula: CuWO4
Formula Weight: 311.38
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2657
MDL No.: MFCD00016067
Formel:
CuO₄W Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016067 CAS-Nummer: 13587-35-4 EINECS: 237-022-7 Merck Index: 14,2657 |