Natriumphenoxid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318191-100G
318191-5G
SIAL318191-100GEA
62.6
EUR
SIAL318191-100G
SIAL318191-5G
Natriumphenoxid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumphenoxid Trihydrat
Formel:
C₆H₅NaO·3H₂O |
MDL Number:
MFCD00149636 CAS-Nummer: 156150-40-2 EINECS: 205-347-3 |