Kalium(iodmethyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Potassium trifluoro(iodomethyl)borate
718947-1G
718947-5G
SIAL718947-1GEA
72.3
EUR
SIAL718947-1G
SIAL718947-5G
Kalium(iodmethyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate
Formel:
CH₂BF₃IK |
MDL Number:
MFCD11112187 CAS-Nummer: 888711-47-5 |