6-Fluorchinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H35900.MD
H35900.03
H35900.MDEA
52.5
EUR
H35900.MD
H35900.03
6-Fluorchinolin ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formel:
C₉H₆FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01685512 CAS-Nummer: 396-30-5 |