Methyl-3-methylsalicylat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04 B21341.09
B21341.04EA 42.6 EUR
B21341.04 B21341.09
Methyl-3-methylsalicylat ≥97%
Methyl-3-methylsalicylat
Purity: 97% CAS No.: 23287-26-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 234-236° MDL No.: MFCD00020051
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekulargewicht: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 234…236 °C
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020051
CAS-Nummer: 23287-26-5
EINECS: 245-557-2