4,4'-Diethoxyazobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B20839.03
B20839.06
B20839.03EA
27.9
EUR
B20839.03
B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzol ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzol
Purity: 97%
CAS No.: 588-52-3
Molecular Formula: C16H18N2O2
Formula Weight: 270.33
MDL No.: MFCD00053756
Formel:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053756 CAS-Nummer: 588-52-3 |