4,4'-Diaminoazobenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03743.03 L03743.06 L03743.MD
L03743.03EA 177 EUR
L03743.03 L03743.06 L03743.MD
4,4'-Diaminoazobenzol 95%
4,4'-Diaminoazobenzol
Purity: 95% CAS No.: 538-41-0 Molecular Formula: C12H12N4 Formula Weight: 212.26 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 745553 Merck Reference: 14,2977 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041892
Formel: C₁₂H₁₂N₄
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041892
CAS-Nummer: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2977