3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08648.1 BTB08648.10 BTB08648.50
MAYBBTB08648.1EA 0 EUR
MAYBBTB08648.1 MAYBBTB08648.10 MAYBBTB08648.50
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₄S
MDL Number: MFCD00024877
CAS-Nummer: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8