2-Amino-5-chlorbenzolsulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25738.06 B25738.14
B25738.06EA 72.4 EUR
B25738.06 B25738.14
2-Amino-5-chlorbenzolsulfonsäure ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 133-74-4 Molecular Formula: C6H6ClNO3S Formula Weight: 207.64 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00035776
Formel: C₆H₆ClNO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035776
CAS-Nummer: 133-74-4
EINECS: 205-119-3