4-Brom-N,N-diphenylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643831-25G 643831-5G
SIAL643831-25GEA 143 EUR
SIAL643831-25G SIAL643831-5G
4-Brom-N,N-diphenylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-N,N-diphenylanilin
Formel: C₁₈H₁₄BrN
Molekulargewicht: 324.21 g/mol
MDL Number: MFCD01851266
CAS-Nummer: 36809-26-4