4-Brom-N,N-diphenylanilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 92.1 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Brom-N,N-diphenylanilin 99%
4-Brom-N,N-diphenylanilin
Formel: C₁₈H₁₄BrN
Molekulargewicht: 324.21 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01851266
CAS-Nummer: 36809-26-4