3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure ≥90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(tert-Butyl dimethylsiloxy)phenyl boronic acid, (3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)boronic acid, 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
H28378.03
H28378.06
H28378.03EA
64.1
EUR
H28378.03
H28378.06
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure
Purity: 90%
CAS No.: 261621-12-9
Molecular Formula: C12H21BO3Si
Formula Weight: 252.19
Melting Point: 86-91°
MDL No.: MFCD03701505
Formel:
C₁₂H₂₁BO₃Si Schmelzpunkt: 86…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03701505 CAS-Nummer: 261621-12-9 |