3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H27026.06 H27026.03
H27026.06EA 267 EUR
H27026.06 H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 330793-09-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03789256
Formel: C₁₇H₂₆BNO₄
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789256
CAS-Nummer: 330793-09-4