2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
M-Clarity™ quality level = MQ100
F8514-1G
F8514-25G
F8514-5G
SIALF8514-1GEA
125
EUR
SIALF8514-1G
SIALF8514-25G
SIALF8514-5G
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ |
MDL Number:
MFCD00079303 CAS-Nummer: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 |