(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
(S)-Flurbiprofen, (S)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid
10004207-100
10004207-500
CAYM10004207-100EA
129
EUR
CAYM10004207-100
CAYM10004207-500
(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ |
MDL Number:
MFCD00866152 CAS-Nummer: 51543-39-6 EINECS: 257-263-1 |