2-(Methylthio)ethylamin
Lieferant: Thermo Scientific
CD06838DA CD06838EA
MAYBCD06838DAEA 0 EUR
MAYBCD06838DA MAYBCD06838EA
2-(Methylthio)ethylamin
2-(Methylthio)ethylamin
Formel: C₃H₉NS
MDL Number: MFCD00014825
CAS-Nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5