1,6-Diaminohexan 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
422002-1L 422002-2.5L
SIAL422002-1LEA 72.2 EUR
SIAL422002-1L SIAL422002-2.5L
1,6-Diaminohexan 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexan
Formel: C₆H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00008243
CAS-Nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6