Nicotinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW03691.1
SEW03691.10
MAYBSEW03691.1EA
0
EUR
MAYBSEW03691.1
MAYBSEW03691.10
Nicotinamidin Hydrochlorid
Nicotinamidin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₈ClN₃ |
MDL Number:
MFCD00054326 CAS-Nummer: 7356-60-7 |