Picolinamidin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10942.06
A10942.03
A10942.06EA
198
EUR
A10942.06
A10942.03
Picolinamidin Hydrochlorid ≥97%
Picolinamidin Hydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 51285-26-8
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3562671
Formel:
C₆H₈ClN₃ Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052271 CAS-Nummer: 51285-26-8 |