1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235040-25G 235040-5G
SIAL235040-25GEA 525 EUR
SIAL235040-25G SIAL235040-5G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
Formel: C₁₁H₁₆OSi
MDL Number: MFCD00008582
CAS-Nummer: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1