3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazol-4-carbonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-5-(methylthio)pyrazole-4-carbonitrile
B20991.03
B20991.06
B20991.03EA
78.4
EUR
B20991.03
B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazol-4-carbonitril 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazol-4-carbonitril
Purity: 97%
CAS No.: 72760-85-1
Molecular Formula: C5H6N4S
Formula Weight: 154.19
Melting Point: 148-150°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052745
Formel:
C₅H₆N₄S Molekulargewicht: 154.19 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052745 CAS-Nummer: 72760-85-1 ADR: 6.1 III |