(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
715263-500MG 715263-1G
SIAL715263-500MGEA 113 EUR
SIAL715263-500MG SIAL715263-1G
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid, Sigma-Aldrich®
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Formel: C₈H₁₃BN₂O₄
MDL Number: MFCD09951915
CAS-Nummer: 947533-31-5