4-(Dimethylamino)zimtsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
B21549.03 B21549.06
B21549.03EA 70.2 EUR
B21549.03 B21549.06
4-(Dimethylamino)zimtsäure 99%
4-(Dimethylamino)zimtsäure
Purity: 99% CAS No.: 1552-96-1 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: ca 222° dec. Beilstein Reference: 1368533
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: ∼ 222 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004397
CAS-Nummer: 1552-96-1
EINECS: 216-299-8