4,4',4''-Trimethyltritylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02392.06
L02392.14
L02392.06EA
106
EUR
L02392.06
L02392.14
4,4',4''-Trimethyltritylalkohol ≥98%
4,4',4''-Trimethyltritylalkohol
Purity: 98+%
CAS No.: 3247-00-5
Molecular Formula: C22H22O
Formula Weight: 302.42
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 2055803
Formel:
C₂₂H₂₂O Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014919 CAS-Nummer: 3247-00-5 EINECS: 221-822-8 |