1-Boc-4-iodpiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
437270050 437270010
ACRO437270050EA 227 EUR
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodpiperidin 97%
1-Boc-4-iodpiperidin
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Schmelzpunkt: 44…49 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115041
CAS-Nummer: 301673-14-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %