1-Boc-4-chlorpiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
435010050 435010010
ACRO435010050EA 389 EUR
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chlorpiperidin 97%
1-Boc-4-chlorpiperidin
Formel: C₁₀H₁₈ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115040
CAS-Nummer: 154874-94-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %