1-Boc-isonipecotinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665150-25G 665150-5G
SIAL665150-25GEA 140 EUR
SIAL665150-25G SIAL665150-5G
1-Boc-isonipecotinsäureethylester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-isonipecotinsäureethylester
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 257.33 g/mol
MDL Number: MFCD01763998
CAS-Nummer: 142851-03-4