4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
149934-25G
149934-3KG
149934-500G
SIAL149934-25GEA
55
EUR
SIAL149934-25G
SIAL149934-3KG
SIAL149934-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₉H₁₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00005927 CAS-Nummer: 19438-60-9 EINECS: 243-072-0 |