2,2'-Bichinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10907.03
A10907.06
A10907.14
A10907.03EA
46.4
EUR
A10907.03
A10907.06
A10907.14
2,2'-Bichinolin 98%
2,2'-Bichinolin
Purity: 98+%
CAS No.: 119-91-5
Molecular Formula: C18H12N2
Formula Weight: 256.31
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 187259
Formel:
C₁₈H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 193…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006740 CAS-Nummer: 119-91-5 EINECS: 204-357-5 |