2,2'-Bichinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106300010
106300050
ACRO106300010EA
38.5
EUR
ACRO106300010
ACRO106300050
2,2'-Bichinolin 98%
2,2'-Bichinolin
Formel:
C₁₈H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 193…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006740 CAS-Nummer: 119-91-5 EINECS: 204-357-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to yellow to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 198 °C |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |