4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Thermo Scientific
CC17439.250
CC17439.1
MAYBCC17439.250EA
0
EUR
MAYBCC17439.250
MAYBCC17439.1
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₃ |
MDL Number:
MFCD04112544 CAS-Nummer: 568577-88-8 |