3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
H29224.06
H29224.03
H29224.06EA
230
EUR
H29224.06
H29224.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 883738-38-3
Molecular Formula: C18H27BN2O3
Formula Weight: 330.23
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD05864308
Formel:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864308 CAS-Nummer: 883738-38-3 |