4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]-2,6-dimethylmorpholin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02418.250
BTB02418.1
MAYBBTB02418.250EA
0
EUR
MAYBBTB02418.250
MAYBBTB02418.1
4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]-2,6-dimethylmorpholin
4-[5-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]-2,6-dimethylmorpholin
Formel:
C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00204831 CAS-Nummer: 646456-36-2 |