2,5-Diaminohydrochinon Dihydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride
B21969.01
B21969.03
B21969.01EA
42.7
EUR
B21969.01
B21969.03
2,5-Diaminohydrochinon Dihydrochlorid 97%
2,5-Diaminohydrochinon Dihydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 24171-03-7
Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl
Formula Weight: 213.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₀Cl₂N₂O₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00239416 CAS-Nummer: 24171-03-7 |