6-Brompicolinamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31811.03
H31811.06
H31811.03EA
62.7
EUR
H31811.03
H31811.06
6-Brompicolinamid ≥97%
6-Brompicolinamid
Purity: 97%
CAS No.: 25194-52-9
Molecular Formula: C6H5BrN2O
Formula Weight: 201.02
MDL No.: MFCD00234154
Formel:
C₆H₅BrN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234154 CAS-Nummer: 25194-52-9 |