N(α)-Acetyl-L-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6376-10G A6376-25G
SIALA6376-10GEA 108 EUR
SIALA6376-10G SIALA6376-25G
N(α)-Acetyl-L-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekulargewicht: 246.3 g/mol
MDL Number: MFCD00065976
CAS-Nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9