N(α)-Acetyl-L-Tryptophan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
J64096.06 J64096.14
J64096.06EA 38.8 EUR
J64096.06 J64096.14
N(α)-Acetyl-L-Tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekulargewicht: 246.3 g/mol
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065976
CAS-Nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9