Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-n-butyltinbis(acetylacetonate), Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate), (OC-6-11)-Dibutylbis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)Tin
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Formel:
C₁₈H₃₂O₄Sn Siedepunkt: 150 °C Schmelzpunkt: 26 °C Dichte: 1.22 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077994 CAS-Nummer: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 ADR: 3,III |