Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 46.3 EUR
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082564
CAS-Nummer: 59382-59-1