2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
TL00461DA
TL00461EA
MAYBTL00461DAEA
0
EUR
MAYBTL00461DA
MAYBTL00461EA
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₇BrF₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00052200 CAS-Nummer: 141134-24-9 |